3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-4-azaindole
OR30680-1G OR30680-250MG OR30680-5G
APOSOR30680-1GEA 122 EUR InStock
APOSOR30680-1G APOSOR30680-250MG APOSOR30680-5G
3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697525
Numéro CAS: 23688-47-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité