Chloroiodométhane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30688-25G OR30688-100G OR30688-500G
APOSOR30688-25GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR30688-25G APOSOR30688-100G APOSOR30688-500G
Chloroiodométhane 98%
Chloroiodométhane
Formule: CH₂ClI
Point d'ébullition: 108…109 °C
Densité: 2.422 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001078
Numéro CAS: 593-71-5
EINECS: 209-804-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité