2,7-Dibromo-9H-carbazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,7-Dibromo-9H-carbazole
OR30689-5G OR30689-25G OR30689-100G
APOSOR30689-5GEA 42.2 EUR InStock
APOSOR30689-5G APOSOR30689-25G APOSOR30689-100G
2,7-Dibromo-9H-carbazole
2,7-Dibromo-9H-carbazole
Formule: C₁₂H₇Br₂N
MW: 325,00 g/mol
Point de fusion: 225…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033507
Numéro CAS: 136630-39-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité