2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR30690-1G OR30690-250MG OR30690-500MG
APOSOR30690-1GEA 87.3 EUR InStock
APOSOR30690-1G APOSOR30690-250MG APOSOR30690-500MG
2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine
2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine
Formule: C₆H₉N₃
Point d'ébullition: 94 °C
Densité: 1.09 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01314542
Numéro CAS: 132664-85-8
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité