Indazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30691-25G OR30691-5G
APOSOR30691-25GEA 62.6 EUR InStock
APOSOR30691-25G APOSOR30691-5G
Indazole 98%
Indazole
Formule: C₇H₆N₂
Point d'ébullition: 270 °C/743mmHg
Point de fusion: 145…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005691
Numéro CAS: 271-44-3
EINECS: 205-978-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité