Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium (II) 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30692-1G OR30692-25G OR30692-5G
APOSOR30692-1GEA 40.8 EUR InStock
APOSOR30692-1G APOSOR30692-25G APOSOR30692-5G
Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium (II) 98%
Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium (II)
Formule: C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd
Point de fusion: 310 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009593
Numéro CAS: 13965-03-2
EINECS: 237-744-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité