1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30696-500MG OR30696-250MG
APOSOR30696-500MGEA 40.6 EUR InStock
APOSOR30696-500MG APOSOR30696-250MG
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine 95%
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formule: C₆H₅N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846327
Numéro CAS: 271-52-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité