1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30698-5G OR30698-25G
APOSOR30698-5GEA 61.1 EUR InStock
APOSOR30698-5G APOSOR30698-25G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine 97%
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule: C₆H₅N₃
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663981
Numéro CAS: 271-73-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité