2-Methoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Methoxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-Methoxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester
OR307018-25G
APOSOR307018-25GEA 114 EUR InStock
APOSOR307018-25G
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₈BNO₃
MW: 235,09 g/mol
Point de fusion: 47…51 °C
Point d'éclair: 102.2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663858
Numéro CAS: 445264-61-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité