Boc-D-α-methylserine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307056-1G
APOSOR307056-1GEA 633 EUR InStock
APOSOR307056-1G
Boc-D-α-methylserine
Boc-D-alpha-methylserine
Formule: C₉H₁₇NO₅
MW: 219,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682596
Numéro CAS: 84311-18-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité