N-(α)-Boc-DL-2,3-diaminopropionic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR307059-5GEA 64 EUR InStock
APOSOR307059-5G APOSOR307059-10G
N-(α)-Boc-DL-2,3-diaminopropionic acid 95+%
N-(alpha)-Boc-DL-2,3-diaminopropionic acid
Formule: C₈H₁₆N₂O₄
MW: 204,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00736752
Numéro CAS: 159002-17-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité