Acide 2-nitro-p-toluique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30706-25G
APOSOR30706-25GEA 236 EUR InStock
APOSOR30706-25G
Acide 2-nitro-p-toluique 97%
Acide 2-nitro-p-toluique
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point de fusion: 160…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00033899
Numéro CAS: 27329-27-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité