Boc-trans-4-hydroxy-L-proline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Boc-Hyp-OH, trans-N-Boc-4-hydroxy-L-proline
OR307069-25G OR307069-100G
APOSOR307069-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR307069-25G APOSOR307069-100G
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline 97%
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline
Formule: C₁₀H₁₇NO₅
MW: 231,3 g/mol
Point de fusion: 123…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053370
Numéro CAS: 13726-69-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité