Fmoc-Hyp-OH 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR307070-100GEA 207 EUR InStock
APOSOR307070-100G APOSOR307070-25G
Fmoc-Hyp-OH 98%
Fmoc-Hyp-OH
Formule: C₂₀H₁₉NO₅
MW: 353,374 g/mol
Point de fusion: 189…193 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151929
Numéro CAS: 88050-17-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité