cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Boc-cis-D-Hyp-OH, (2R,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (2R,4R)-N-Boc-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid
OR307073-10G OR307073-1G
APOSOR307073-10GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR307073-10G APOSOR307073-1G
cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline 95+%
cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline
Formule: C₁₀H₁₇NO₅
MW: 231,25 g/mol
Point de fusion: 146…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094407
Numéro CAS: 135042-12-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité