Hydrogéno-(R)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle) 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307074-100G OR307074-500G OR307074-25G
APOSOR307074-100GEA 120 EUR InStock
APOSOR307074-100G APOSOR307074-500G APOSOR307074-25G
Hydrogéno-(R)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle) 97%
Hydrogéno-(R)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle)
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Point de fusion: 134…137 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063226
Numéro CAS: 37784-17-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité