4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)benzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR307084-100GEA 159 EUR InStock
APOSOR307084-100G
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)benzoic acid 98%
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₅NO₄
MW: 237,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037428
Numéro CAS: 66493-39-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité