(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307094-1G OR307094-5G
APOSOR307094-1GEA 77.1 EUR InStock
APOSOR307094-1G APOSOR307094-5G
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid hydrochloride 95+%
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid hydrochloride
Formule: C₄H₁₀ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840366
Numéro CAS: 336100-47-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité