1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30711-500MG OR30711-1G
APOSOR30711-500MGEA 306 EUR InStock
APOSOR30711-500MG APOSOR30711-1G
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde
Formule: C₉H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699167
Numéro CAS: 1053655-56-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité