Boc-Abu-OH 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)butyric acid, Boc-L-2-aminobutanoic acid, BOC-L-α-Aminobutyric acid, Boc-L-Abu-OH, (S)-2-(Boc-amino)butyric acid
OR307113-500G
APOSOR307113-500GEA 119 EUR InStock
APOSOR307113-500G
Boc-Abu-OH 97+%
Boc-Abu-OH
Formule: C₉H₁₇NO₄
MW: 203,238 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037267
Numéro CAS: 34306-42-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité