1-Methyl-1H-indazole-5-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30712-1G OR30712-5G
APOSOR30712-1GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR30712-1G APOSOR30712-5G
1-Methyl-1H-indazole-5-carboxaldehyde
1-Methyl-1H-indazole-5-carboxaldehyde
Formule: C₉H₈N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11109365
Numéro CAS: 872607-89-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité