Methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 1H-indazole-4-carboxylate
OR30714-1G OR30714-5G OR30714-25G
APOSOR30714-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR30714-1G APOSOR30714-5G APOSOR30714-25G
Methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,1700 g/mol
Point de fusion: 133…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371610
Numéro CAS: 192945-49-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité