Acide (1R,2R)-(-)-cyclohexanedicarboxylique-1,2
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, (1R,2R)-(-)-trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
OR307140-100G
APOSOR307140-100GEA 120 EUR InStock
APOSOR307140-100G
Acide (1R,2R)-(-)-cyclohexanedicarboxylique-1,2
Acide (1R,2R)-(-)-cyclohexanedicarboxylique-1,2
Formule: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Point de fusion: 184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062973
Numéro CAS: 46022-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité