(R)-(-)-1,2-Propanediol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307150-100G OR307150-500G OR307150-1KG
APOSOR307150-100GEA 69.8 EUR InStock
APOSOR307150-100G APOSOR307150-500G APOSOR307150-1KG
(R)-(-)-1,2-Propanediol 98%
(R)-(-)-1,2-Propanediol
Formule: C₃H₈O₂
MW: 76,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066248
Numéro CAS: 4254-14-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité