Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt) 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307159-25G OR307159-5G OR307159-1G
APOSOR307159-25GEA 418 EUR InStock
APOSOR307159-25G APOSOR307159-5G APOSOR307159-1G
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt) 99%
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt)
Formule: C₄H₄NNaO₆S
Point de fusion: 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043100
Numéro CAS: 106627-54-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité