Methyl-1H-indazole-6-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 1H-indazole-6-carboxylate, Indazole-6-carboxylic acid methyll ester, Methyl Indazole-6-carboxylate
OR30716-1G OR30716-5G
APOSOR30716-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR30716-1G APOSOR30716-5G
Methyl-1H-indazole-6-carboxylate
Methyl-1H-indazole-6-carboxylate
Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371612
Numéro CAS: 170487-40-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité