1-Bromo-3,5-dinitrobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dinitrobromobenzene
OR307190-1G OR307190-25G OR307190-5G
APOSOR307190-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR307190-1G APOSOR307190-25G APOSOR307190-5G
1-Bromo-3,5-dinitrobenzène 99%
1-Bromo-3,5-dinitrobenzène
Formule: C₆H₃BrN₂O₄
MW: 247 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156596
Numéro CAS: 18242-39-2
ONU: 3459
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité