4-Chloro-3-nitro-1H-pyrazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307294-1G OR307294-5G
APOSOR307294-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR307294-1G APOSOR307294-5G
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrazole 95%
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₃H₂ClN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01114991
Numéro CAS: 400752-98-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité