1H-Indazol-7-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Hydroxy-1H-indazole
OR30730-1G OR30730-5G OR30730-10G
APOSOR30730-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR30730-1G APOSOR30730-5G APOSOR30730-10G
1H-Indazol-7-ol
1H-Indazol-7-ol
Formule: C₇H₆N₂O
MW: 134,1400 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00464298
Numéro CAS: 81382-46-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité