5-Bromo-3-methyl-1H-indazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30734-1G OR30734-5G OR30734-10G
APOSOR30734-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR30734-1G APOSOR30734-5G APOSOR30734-10G
5-Bromo-3-methyl-1H-indazole 98%
5-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664003
Numéro CAS: 552331-16-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité