Acide (3-bromophényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3074-100G OR3074-25G OR3074-500G
APOSOR3074-100GEA 68.4 EUR InStock
APOSOR3074-100G APOSOR3074-25G APOSOR3074-500G
Acide (3-bromophényl)acétique 98%
Acide (3-bromophényl)acétique
Formule: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Point de fusion: 98…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004330
Numéro CAS: 1878-67-7
EINECS: 217-522-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité