6-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30741-1G OR30741-250MG OR30741-5G
APOSOR30741-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR30741-1G APOSOR30741-250MG APOSOR30741-5G
6-Bromo-3-methyl-1H-indazole
6-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0600 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08272244
Numéro CAS: 7746-27-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité