3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR30746-1G OR30746-5G OR30746-10G
APOSOR30746-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR30746-1G APOSOR30746-5G APOSOR30746-10G
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule: C₆H₄BrN₃
MW: 198,0200 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669476
Numéro CAS: 68618-36-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité