2,6-Dichloroquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307515-25G OR307515-5G
APOSOR307515-25GEA 266 EUR InStock
APOSOR307515-25G APOSOR307515-5G
2,6-Dichloroquinoline
2,6-Dichloroquinoline
Formule: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,0500 g/mol
Point de fusion: 161…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427194
Numéro CAS: 1810-72-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité