4-Bromo-1-methylindolin-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30753-1G OR30753-250MG
APOSOR30753-1GEA 609 EUR InStock
APOSOR30753-1G APOSOR30753-250MG
4-Bromo-1-methylindolin-2-one
4-Bromo-1-methylindolin-2-one
Formule: C₉H₈BrNO
MW: 226,08 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10699229
Numéro CAS: 884855-68-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité