diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxamide
OR307551-1G OR307551-250MG
APOSOR307551-1GEA 665 EUR InStock
APOSOR307551-1G APOSOR307551-250MG
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide
Formule: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,197 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143157
Numéro CAS: 105786-40-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité