2-(2-Pyridyl)benzimidazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: AI-4-88
OR30756-25G
APOSOR30756-25GEA 109 EUR InStock
APOSOR30756-25G
2-(2-Pyridyl)benzimidazole 97%
2-(2-Pyridyl)benzimidazole
Formule: C₁₂H₉N₃
MW: 195,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005586
Numéro CAS: 1137-68-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité