tri-Ammonium citrate 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de triammoniumCitrate de triammonium
APOSOR30760-500GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR30760-500G
tri-Ammonium citrate 97+%
tri-Ammonium citrate
Formule: C₆H₁₇N₃O₇
MW: 243,22 g/mol
Point de fusion: 185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036406
Numéro CAS: 3458-72-8
EINECS: 222-394-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité