cis-4-Hydroxy-L(-)-proline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30769-1G OR30769-25G OR30769-5G
APOSOR30769-1GEA 53.9 EUR InStock
APOSOR30769-1G APOSOR30769-25G APOSOR30769-5G
cis-4-Hydroxy-L(-)-proline 97%
cis-4-Hydroxy-L(-)-proline
Formule: C₅H₉NO₃
Point de fusion: 255…257 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064319
Numéro CAS: 618-27-9
EINECS: 210-542-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité