6,7-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium perchlorate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6,7-Dihydro-2-mesityl-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium Perchlorate
OR307710-1G OR307710-250MG
APOSOR307710-1GEA 723 EUR InStock
APOSOR307710-1G APOSOR307710-250MG
6,7-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium perchlorate
6,7-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium perchlorate
Formule: C₁₄H₁₈ClN₃O₄
MW: 327,77 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1334529-08-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité