2-Chloro-6-methoxy-4-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307810-1G OR307810-5G
APOSOR307810-1GEA 293 EUR InStock
APOSOR307810-1G APOSOR307810-5G
2-Chloro-6-methoxy-4-methylquinoline
2-Chloro-6-methoxy-4-methylquinoline
Formule: C₁₁H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00087558
Numéro CAS: 6340-55-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité