4-Chloro-2,8-diméthylquinoléine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307821-1G OR307821-5G
APOSOR307821-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR307821-1G APOSOR307821-5G
4-Chloro-2,8-diméthylquinoléine
4-Chloro-2,8-diméthylquinoléine
Formule: C₁₁H₁₀ClN
MW: 191,66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272352
Numéro CAS: 32314-39-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité