2-Méthyl-4,6,8-trichloroquinoléine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307849-1G OR307849-5G
APOSOR307849-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR307849-1G APOSOR307849-5G
2-Méthyl-4,6,8-trichloroquinoléine
2-Méthyl-4,6,8-trichloroquinoléine
Formule: C₁₀H₆Cl₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1204-14-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité