2-Méthyl-4,7,8-trichloroquinoléine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4,7,8-Trichloro-2-methylquinoline
OR307850-1G
APOSOR307850-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR307850-1G
2-Méthyl-4,7,8-trichloroquinoléine
2-Méthyl-4,7,8-trichloroquinoléine
Formule: C₁₀H₆Cl₃N
MW: 246,520 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272309
Numéro CAS: 108097-02-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité