4-Amino-2,8-dimethylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307859-1G OR307859-5G
APOSOR307859-1GEA 335 EUR InStock
APOSOR307859-1G APOSOR307859-5G
4-Amino-2,8-dimethylquinoline
4-Amino-2,8-dimethylquinoline
Formule: C₁₁H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669719
Numéro CAS: 51617-12-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité