2,6,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307883-1G OR307883-5G
APOSOR307883-1GEA 293 EUR InStock
APOSOR307883-1G APOSOR307883-5G
2,6,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
2,6,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₅H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 948291-48-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité