2-Chloro-6-methoxy-3-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307923-1G OR307923-5G
APOSOR307923-1GEA 293 EUR InStock
APOSOR307923-1G APOSOR307923-5G
2-Chloro-6-methoxy-3-methylquinoline
2-Chloro-6-methoxy-3-methylquinoline
Formule: C₁₁H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179792
Numéro CAS: 123990-76-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité