2-Chloro-8-ethyl-quinoline-3-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307927-1G OR307927-5G
APOSOR307927-1GEA 301 EUR InStock
APOSOR307927-1G APOSOR307927-5G
2-Chloro-8-ethyl-quinoline-3-carbaldehyde
2-Chloro-8-ethyl-quinoline-3-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₁₀ClNO
MW: 219,67 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02587932
Numéro CAS: 335196-05-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité