4-Chloro-7-methoxy-2-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307969-1G OR307969-5G
APOSOR307969-1GEA 310 EUR InStock
APOSOR307969-1G APOSOR307969-5G
4-Chloro-7-methoxy-2-methylquinoline
4-Chloro-7-methoxy-2-methylquinoline
Formule: C₁₁H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09787735
Numéro CAS: 75896-68-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité