4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR307971-5G
APOSOR307971-5GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR307971-5G
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
Formule: C₁₁H₁₀ClNO
MW: 207,66 g/mol
Point de fusion: 80…85 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00272401
Numéro CAS: 64951-58-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité